Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 772,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.24
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
218-390-8
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
water: 25 mg/mL, clear, colorless
772,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
5-Methylcytidine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
212-215 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChI key
ZAYHVCMSTBRABG-JXOAFFINSA-N
General description
5-Methylcytidine is a component of RNA in Escherichia coli. It is present in the RNA of plant, animal and bacterial origin. It is one of the C derivative present in transfer RNA (tRNA).
Application
5-Methylcytidine has been used as a standard for deriving the calibration curve in reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
5-Methylcytidine is used in studies of DNA methylation processes (epigenetics).
Biochem/physiol Actions
5-Methylcytidine is an alkylated pyrimidine plays an important role enhancing the stacking in A- and B- helices of nucleic acid, results in increase of the melting temperature and improves thermal stability leading to structural stabilization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay - | assay ≥99% (HPLC) |
| form powder | form crystalline powder | form - | form powder |
| solubility water: 25 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility - | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
| mp 212-215 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?