Przejdź do
U3750
Uridine
≥99%, synthetic (organic), powder
Uridine
Synonim(y):
1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
272,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
604,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-407-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
754902
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
272,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Uridine, ≥99%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
163-167 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DRTQHJPVMGBUCF-XVFCMESISA-N
Gene Information
mouse ... Uck1(22245)
General description
Uridine is a uracil nucleoside, specific for RNA sequence. Uridine is present in blood, seminal fluid and cerebrospinal fluid. Uridine is synthesized in living organisms by de novo and salvage pathways.
Application
Uridine has been used:
  • as a component of hippocampal neuron medium for culture of primary hippocampal neuron cells
  • in uridine rescue experiments in mouse embryonic fibroblasts and human breast cancer cells
  • in chase sequencing experiments
Biochem/physiol Actions
Uridine monophosphate is essential for protein glycosylation, polysaccharide biosynthesis and lipid metabolism. Oral administration of uridine is suggested for anisopoikilocytosis and epileptic encephalopathy disorders. Uridine has numerous biological functions like treating dry eye syndrome, regulating nervous system and favors reproduction. High levels of uridine are implicated in insulin resistance.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
U6381U3003137607
Uridine EMPROVE® EVOLVE
SAFC
137607
Uridine
description
≥99%
description
BioUltra, ≥99%
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
EMPROVE® EVOLVE
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
-
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
mp
163-167 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Uridine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the shelf-life of the powder?
    1 answer
    1. This product is assigned a retest date of approximately 4 years from the date of Quality release. Products that, while considered stable, may be subject to degradation over time are assigned a periodic retest date to confirm quality. The lot specific retest date is reported on the Certificate of Analysis.
      Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/u3750#product-documentation
      Helpful?
  2. How and for how long can I store solutions of Uridine?
    1 answer
    1. Following reconstitution, this material may be stored in aliquots at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Solutions prepared in water at pH 7 are stable for several days when stored refrigerated at 4 °C. The long term stability of frozen stock solutions has not been determined. In general, stock solutions stored at -20°C may be stable for several months.
      Helpful?
  3. Is this product sterile? If not, can it be filter sterilized?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Tests and procedures can be established to ensure suitability for specific use.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review