Merck
531227
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-13C2
99% (CP), 99 atom % 13C
Wybierz wielkość
500 MG
3070,00 zł
1 G
5060,00 zł
5 G
22 020,00 zł
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
3070,00 zł
1 G
5060,00 zł
5 G
22 020,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
13CH313CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.04
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
3070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
protein expression: suitable
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
gęstość
0.820 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
IKHGUXGNUITLKF-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)