Przejdź do
487767
Acetaldehyde-2,2,2-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 230,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
23 880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CD3CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.07
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+3
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-FIBGUPNXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
487600
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % D
assay
≥98% (CP)
assay
-
mass shift
M+3
mass shift
M+3
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
21 °C (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-29.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-34 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
19901-15-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)