Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH313CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.95
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
6700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.487 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[13CH3][13CH2]Br
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+2 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+2 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.424 (lit.) |
| bp 37-40 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) | bp 37-40 °C (lit.) |
| density 1.487 g/mL at 25 °C | density 1.473 g/mL at 25 °C | density 1.473 g/mL at 25 °C | density 1.486 g/mL at 25 °C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-9.4 °F
flash_point_c
-23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?