Informacje o tej pozycji
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
bp
46-50 °C (lit.)
mp
-81 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CC[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h3H,2H2,1H3/i3+1
InChI key
NBBJYMSMWIIQGU-LBPDFUHNSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥90% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description ≥99 atom % 13C, ≥97% (CP), contains p-tert-butylcatechol as stabilizer |
| assay 98% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥90% (CP) | assay ≥97% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| bp 46-50 °C (lit.) | bp 165 °C | bp 53 °C (lit.) | bp 34 °C (lit.) |
| density 0.819 g/mL at 25 °C | density 1.281 g/mL at 25 °C | density 0.850 g/mL at 25 °C | density 0.681 g/mL at 25 °C |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106588-67-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?