Przejdź do
299189
Acetone-1,3-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled acetone, Dimethyl-13C2 ketone, Propanone-1,3-13C2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2230,00 zł
1115,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3CO13CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.06
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
liquid
1115,00 zł
Cena katalogowa2230,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp
-94 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[13CH3]C([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-ZDOIIHCHSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
493481488798486310
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains ~0.1% hydroquinone as stabilizer
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
mass shift
M+2
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
-
form
-
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
refractive index
n20/D 1.414 (lit.)
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)