Merck
530603
Sigma-Aldrich
2,5-Diaminopyridine
97%
Wybierz wielkość
1 G
484,00 zł
5 G
1274,00 zł
10 G
3220,00 zł
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
484,00 zł
5 G
1274,00 zł
10 G
3220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
484,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
bp
180 °C/12 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
Klucz InChI
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,5-Diaminopyridine is a disubstituted pyridine that can be prepared by the reduction of 5-nitro-2-aminopyridine using 10%Pd/C.[1]
Zastosowanie
2,5-Diaminopyridine may be used in the preparation of 6-acetamidoimidazo[ 1,2-a]pyridine.[1] It may be used in the preparation of organo-soluble polyimides by reacting with different dianhydride monomers. These polyimides form the precursor for preparing novel polyimide-silica composites.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Teleamination of the imidazo [1,2-a] pyridine system.
Hand ES and Paudler WW.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2900-2906 (1978)
Porous pyridine based polyimide?silica nanocomposites with low dielectric constant.
K?v?lc?m N, et al.
Journal of Porous Materials, 20(4), 709-718 (2013)