Merck
C33204
Sigma-Aldrich
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine
98%
Synonim(y):
4-Chloro-2,6-diaminopyrimidine
Wybierz wielkość
5 G
226,00 zł
25 G
364,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
226,00 zł
25 G
364,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5ClN4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.56
Beilstein:
118455
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
powder
mp
199-202 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1cc(Cl)nc(N)n1
InChI
1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
Klucz InChI
QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)