Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 208,00 zł 156,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 761,00 zł 570,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3,4-(NH2)2C5H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-220-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
156,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
autoignition temp.
480 °C
potency
47 mg/kg LD50, oral (Rat), >200 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
217-220 °C
transition temp
flash point 240 °C
solubility
30 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cnccc1N
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2,(H2,6,8)
InChI key
OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-diaminopirydyna
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Co się dzieje?
WGK 3
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?