Przejdź do
D7148
3,4-Diaminopyridine
≥98%
Synonim(y):
3,4-DAP, 4,5-Diaminopyridine, Amifampridine, DAP, Pyridine-4,5-diamine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
172,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
547,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-220-9
Beilstein/REAXYS Number:
110232
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
172,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
General description
3,4-Diaminopyridine, also known as Amifampridine, is a heterocyclic compounds commonly used as a building block during the used for synthesis of Imidazo[4,5-c]pyridine and Co(III) Schiff base complexes.
Application
3,4-Diaminopyridine can be used as a heterocyclic building block to prepare:      
  • Imidazo[4,5-c]pyridine, an important scaffold used for the preparation of CP-885316.     
  • 9-Azajulolidine derivatives, which are used as efficient organocatalysts for acylation and aza-Morita-Baylis-Hillman reaction.[1]      
  • 2-Phenylpyrido[3,4-b]pyrazine by condensation reaction with α-methylsulfinylacetophenone in benzene/acetic acid as a solvent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D24404468231A83008
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
form
powder
form
crystals
form
-
form
powder
mp
216-218 °C (lit.)
mp
117-122 °C (lit.)
mp
143-147 °C (lit.)
mp
85-89 °C (lit.)
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNA10(3744), KCNA2(3737), KCNA3(3738), KCNA4(3739), KCNA5(3741), KCNA6(3742), KCNA7(3743), KCNB1(3745), KCNB2(9312), KCNC1(3746), KCNC2(3747), KCNC3(3748), KCNC4(3749), KCND1(3750), KCND2(3751), KCND3(3752), KCNF1(3754), KCNG1(3755), KCNG2(26251), KCNG3(170850), KCNG4(93107), KCNH1(3756), KCNH2(3757), KCNH3(23416), KCNH4(23415), KCNH5(27133), KCNH6(81033), KCNH7(90134), KCNH8(131096), KCNQ1(3784), KCNQ2(3785), KCNQ3(3786), KCNQ4(9132), KCNQ5(56479), KCNS1(3787), KCNS2(3788), KCNS3(3790), KCNV1(27012), KCNV2(169522)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,4-Diaminopyridine
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 試薬の色についてご質問です。 試験成績表のSpecificationの項目は、Colorless to Very Dark Brownとなっていますが、この色の差が生じる要因を教えていただくことは可能でしょうか。 購入したlotはVery Dark Browでした。他社製品の色はかなり薄い印象です。
    1 answer
    1. The current specification sheet for this product has the following specification for Appearance (color): White to Dark Brown and Faint Grey to Dark Grey.
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/105/121/D7148-BULK.pdf
      For compounds with primary amino (-NH2) groups like this one, the most common route of decomposition is oxidation to the amine-N-oxide. And oxidation of a relatively small percentage of the 3,4-Diaminopyridine could cause the material to darken significantly.