Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 782,00 zł 586,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(H2N)2C6H3SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-832-9
Beilstein/REAXYS Number:
2970398
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (T)
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O3S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11)
InChI key
HEAHMJLHQCESBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (T) | description ≥97.0% (HPLC) | description ≥99.0% (T) | description 97% |
| assay ≥97.0% (T) | assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (T) | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 298-300 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 145-155 °C, 154-156 °C (lit.) | mp 151-154 °C (lit.) |
| functional group sulfonic acid | functional group - | functional group carboxylic acid, ester, phenyl | functional group carboxylic acid, chloro |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?