Próba
95%
zawiera
3000 ppm tert-butylcatechol as inhibitor
zanieczyszczenia
≤2% poly(1-vinylnaphthalene)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.653 (lit.)
tw
135-138 °C (lit.)
gęstość
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C=Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-5-8-11-6-3-4-9-12(10)11/h2-9H,1H2
Klucz InChI
IGGDKDTUCAWDAN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
213.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
101 °C