Przejdź do
259780
2,4,6-Trimethylstyrene
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
734,00 zł
550,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
212-205-4
MDL number:
550,50 zł
Cena katalogowa734,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
contains
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
bp
209 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
InChI key
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
262633361135604046
description
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
description
97%, contains ~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
description
contains 500 ppm tert-Butylcatechol as stabilizer, 98%
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains 10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
assay
95%
assay
97%
assay
98%
assay
≥99% (CP)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
refractive index
-
bp
209 °C (lit.)
bp
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
bp
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
bp
145 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)