Przejdź do
536180
4-Vinylaniline
97%
Synonim(y):
4-Aminostyrene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
294,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
972,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
216-185-8
MDL number:
294,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.626 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H9N/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1,9H2
InChI key
LBSXSAXOLABXMF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Vinylaniline is a vinyl-substituted aromatic amine that is widely used as a crosslinking agent in the production of resins, adhesives, and coatings, enhancing their mechanical properties and chemical resistance. It can be polymerized by methods like radical polymerization, cationic polymerization, or oxidative polymerization to form poly(4-vinylaniline) or P4VA. 4- Vinylaniline can be selectively polymerized or chemically modified to respond to specific analytes or stimuli, allowing the development of conductive polymers for biosensors.
Application
4-Vinylaniline can be used as:
  • A monomer to prepare electrically conductive polyvinylaniline/polyaniline (PVAN/PANI) bilayer for surface modification of bacterial cellulose (BC) nanofibril network. This material can be utilized as an electrochemical biosensor for nerve regenerative medicine.
  • To functionalize carbon nanodots for in vivo fluorometric biosensors, for the detection of mercury and cysteine.
  • As a precursor to prepare conductive and biocompatible hydrogels forwound healing applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
560839M8080631598
description
97%
description
97%
description
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
description
analytical standard
assay
97%
assay
97%
assay
96%
assay
-
density
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
bp
213-214 °C (lit.)
bp
-
bp
170-175 °C (lit.)
bp
191 °C/15 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.626 (lit.)
refractive index
n20/D 1.611 (lit.)
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
refractive index
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?