Przejdź do
182273
Poly(4-methylstyrene)
average Mw ~72,000 by GPC, powder
Synonim(y):
4-Methylstyrene homopolymer, p -Methylstyrene polymer, Poly(4-vinyltoluene), Poly(p -methylstyrene)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
369,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH2CH(C6H4CH3)]n
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
369,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
average Mw ~72,000 by GPC
feature
hydrophobic
transition temp
Tg 106 °C
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
InChI key
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
69180184675522864
description
average Mw ~72,000 by GPC, powder
description
≥95.0% (GC)
description
99%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
description
60% meta, 40% para and 1% ortho, 99%, contains ~50 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
form
powder
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.914 g/mL at 20 °C
density
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
feature
hydrophobic
feature
-
feature
-
feature
-
transition temp
Tg 106 °C
transition temp
-
transition temp
-
transition temp
-
mol wt
average Mw ~72,000 by GPC
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the particle size of this?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined. It would need to be determined by the end user.