Merck
461946
Sigma-Aldrich
Poly(2-vinylnaphthalene)
average Mw ~175,000
Synonim(y):
2-Vinylnaphthalene homopolymer, 2-Vinylnaphthalene polymer, Poly(β-vinylnaphthalene)
Wybierz wielkość
1 G
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1050,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2CH(C10H7)]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
masa cząsteczkowa
average Mw ~175,000
temp. przejścia
Tg (DSC) 135 °C (onset)
ciąg SMILES
c21c(ccc(c2)C=C)cccc1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
Klucz InChI
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Molecular Weight Dependence of Triplet-Triplet Processes in Poly(2-vinylnaphthalene): This research examines the effects of molecular weight on the triplet-triplet processes in poly(2-vinylnaphthalene) at low temperatures, providing insights into the photophysical properties of this polymer (N Eliezer, NBS Special Publication 526).
  • Atom Transfer Radical Polymerization in the Solid-State: This paper discusses the synthesis of poly(2-vinylnaphthalene) via solid-state atom transfer radical polymerization, highlighting a novel approach to polymer synthesis that reduces solvent use (HY Cho, CW Bielawski, Angewandte Chemie, 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W J Litchfield et al.
Clinical chemistry, 30(9), 1489-1493 (1984-09-01)
Recent innovations in particle design have led to the development of highly sensitive and reproducible immunoassay methods for the Du Pont aca discrete clinical analyzer. Key advances include the synthesis and use of particles less than 1 micron in diameter
Fengyang Wang et al.
Macromolecular rapid communications, 33(10), 933-937 (2012-03-01)
A straightforward strategy for assembling polymeric dimers from amphiphilic nanoparticles is reported. Amphiphilic polymeric nanoparticles with a mixed-shell of PEO/P2VN blocks and a flexible core of PAA blocks are fabricated by a non-covalent crosslinking method. Uniform polymeric dimers are efficiently