Merck
529087
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-iodotoluene
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(I)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.624 (lit.)
bp
239 °C (lit.)
gęstość
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(I)ccc1Cl
InChI
1S/C7H6ClI/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
MMBDKGFWRIYSRD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-chloro-5-jodotoluen jest chlorowcowanym węglowodorem.
Zastosowanie
2-chloro-5-jodotoluen może być użyty do syntezy:
  • 1-(4-chloro-3-metylofenylo)-1H-pirolo[2,3-c]pirydyna[1]
  • bromometylo-2-chloro-5-jodobenzen[2]
  • 3-(4′-chloro-3′-tolilo)tiofen[3]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of all-conjugated graft copolymers comprised of n-type or p-type backbones and poly (3-hexylthiophene) side chains.
Wang J, et al.
Macromolecules, 46(5), 1783-1793 (2013)
Frédéric Stauffer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(5), 1860-1863 (2012-02-18)
Aromatase inhibition is the new standard of care for estrogen receptor positive breast cancer and has also potential for treatment of other diseases such as endometriosis. Simple and readily available 3-pyridyl arylethers and 1-aryl pyrrolo[2,3-c]pyridines recapitulating the key pharmacophore elements
Susanna Tchilibon et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(6), 1745-1758 (2005-03-18)
A series of ring-constrained (N)-methanocarba-5'-uronamide 2,N(6)-disubstituted adenine nucleosides have been synthesized via Mitsunobu condensation of the nucleobase precursor with a pseudosugar ring containing a 5'-ester functionality. Following appropriate functionalization of the adenine ring, the ester group was converted to the