Merck
529982
Sigma-Aldrich
2-Iodobiphenyl
96%
Wybierz wielkość
25 G
826,00 zł
826,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
826,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4l
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.10
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
826,00 zł
Cena katalogowa1180,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.662 (lit.)
bp
300 °C (lit.)
gęstość
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
phenyl
ciąg SMILES
Ic1ccccc1-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9I/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
Klucz InChI
QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Iodobifenyl jest orto-halogenowanym bifenylem, który może być syntetyzowany z 2-aminobifenylu.[1]
Zastosowanie
2-Iodobifenyl może być stosowany w syntezie tosylanu dibenziodolu w reakcji z hydroksy(tosyloksy)jodo]benzenem w acetonitrylu.[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dicyclic Hydrocarbons. I. 2-Aklylbiphenyls.
Goodman IA and Wise PH.
Journal of the American Chemical Society, 72(7), 3076-3079 (1950)
[Hydroxy (tosyloxy) iodo] benzene, a versatile reagent for the mild oxidation of aryl iodides at the iodine atom by ligand transfer.
Koser GF and Wettach RH.
The Journal of Organic Chemistry, 45(8), 1542-1543 (1980)
Michael Barclay et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(8), 4556-4567 (2019-02-12)
We present a combined theoretical and experimental study on the ionization and primary fragmentation channels of the mono-halogenated biphenyls; 2-chlorobiphenyl, 2-bromobiphenyl and 2-iodobiphenyl. The ionization energies (IEs) of the 2-halobiphenyls and the appearance energies (AEs) of the principal fragments are