Merck
578797
Sigma-Aldrich
3-Ethynylthiophene
96%
Wybierz wielkość
1 G
377,00 zł
5 G
471,00 zł
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
377,00 zł
5 G
471,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
gęstość
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,3-5H
Klucz InChI
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-etynylotiofen może być stosowany w syntezie następujących związków:
  • 1-(2-bromobenzylo)-4-(tiofen-3-ylo)-1H-1,2,3-triazolu, który otrzymuje się przez ogrzewanie z 2-jodofenyloetyloazydem w obecności katalizatora monohydratu octanu miedzi w N-metylo-2-pirolidonie[1]
  • N-benzylo-1-fenylo-5-(tiofen-3-ylo)-4-pentyno-2-amina w wieloetapowym procesie reakcji[2]
  • [(C4H3S-3)C≡CAg]n, związek polimerowy otrzymywany w reakcji z azotanem srebra w obecności trietyloaminy w acetonitrylu[3]
  • 4,5-bis(tiofen-3-yloetynylo)ftalonitryl w reakcji krzyżowego sprzęgania Sonogashiry z 4,5-dichloroftalonitrylem[4]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
115.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
"An easy synthetic approach to 1, 2, 3-triazole-fused heterocycles"
Fiandanese V, et al.
Tetrahedron, 66(46), 8846-8853 (2010)
"Silver (I)- Thiophene p Interaction in the Assembly of Coordination Networks with the Supramolecular Synthons R- C? C? Ag n (R= 2-or 3-thienyl; n= 4)"
Zhao L, et al.
Organometallics, 26(18), 4439- 4448 (2007)
"Synthesis, analysis of spectroscopic and nonlinear optical properties of the novel compound:(S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine"
Karabacak M, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, 556-567 (2012)
"Synthesis and photophysical properties of novel unsymmetrical metal-free and metallophthalocyanines"
Ozcesmeci I, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 750, 125-131 (2014)
Qing Li et al.
Marine drugs, 16(4) (2018-03-31)
Chitosan is an abundant and renewable polysaccharide, which exhibits attractive bioactivities and natural properties. Improvement such as chemical modification of chitosan is often performed for its potential of providing high bioactivity and good water solubility. A new class of chitosan