Merck
143634
Sigma-Aldrich
p-Tolyl isocyanate
99%
Synonim(y):
4-Methylphenyl isocyanate
Wybierz wielkość
5 G
200,00 zł
25 G
297,00 zł
100 G
1010,00 zł
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
200,00 zł
25 G
297,00 zł
100 G
1010,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.15
Beilstein:
471494
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531 (lit.)
bp
70-72 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-2-4-8(5-3-7)9-6-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
MGYGFNQQGAQEON-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
p-Tolyl isocyanate reacts with human serum albumin to form antigen which helps in detecting IgE antibodies in workers hypersensitive to toluene diisocyanate[1].
Zastosowanie
p-Tolyl isocyanate was used to study the catalytic role of supported Rhodium(I) complex toward the reductive carbonylation of nitrobenzene in DMF medium[2].
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Johannes Lenz et al.
Polymers, 11(8) (2019-07-31)
A series of new flame retardants (FR) based on dibenzo[d,f][1,3,2]dioxaphosphepine 6-oxide (BPPO) incorporating acrylates and benzoquinone were developed previously. In this study, we examine the fire behavior of the new flame retardants in polyisocyanurate (PIR) foams. The foam characteristics, thermal
K S Tse et al.
Allergy, 40(5), 314-320 (1985-07-01)
The prevalence of sensitization was studied in a group of 76 foundry workers with occupational exposure to diphenylmethane diisocyanate (MDI). Ten workers had clinical evidence of asthma, 40 had non-asthmatic respiratory symptoms, and 26 were asymptomatic. Specific IgE antibodies to
Catalytic Activity of Supported Rhodium (I) Complex for the Carbonylation of Nitrobenzene: Mechanism for Carbamate Formation.
Kim JH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 31(6), 1621-1627 (2010)
B T Butcher et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 70(4), 231-235 (1982-10-01)
Toluene diisocyanate (TDI) sensitivity accompanied by nonspecific bronchial hyperresponsiveness occurs in approximately 5% of occupationally exposed workers. We report the case of a 32-yr-old worker followed longitudinally after removal from isocyanate exposure. TDI reactivity was lost 11 mo after removal
[Technology of producing p-toluene isocyanate (C6H4CH3NCO) and a human albumin complex for clinical purposes].
E Sieradzki et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 44(2), 237-241 (1987-01-01)