Merck
440639
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-2-furaldehyde
97%
Synonim(y):
4,5-Dimethylfurfural
Wybierz wielkość
1 G
171,50 zł
5 G
814,00 zł
171,50 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
171,50 zł
5 G
814,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
171,50 zł
Cena katalogowa245,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.529 (lit.)
bp
98-100 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cc1cc(C=O)oc1C
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(4-8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
JPTPEPVCVXGNJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Stwierdzono, że 2,6-dimetylo-4-pirron ulega fotochemicznemu przegrupowaniu, dając 4,5-dimetylo-2-furaldehyd. Opisano mechanizm tej fotorearanżacji.[1][2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The photochemical rearrangement of 3, 4-diphenyl-4, 5-epoxy-2-cyclopentene-1-one.
Padwa A.
Tetrahedron Letters, 5(15), 813-813 (1964)
Photochemical Transformations of Small Ring Carbonyl Compounds. VIII. Photorearrangements in the Cyclopentenone Oxide Series1, 2.
Padwa A and Hartman R.
Journal of the American Chemical Society, 88(7), 1518-1524 (1966)
Cédric Peyrot et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(9) (2020-05-10)
Faced with the ban of some organic UV filters such as octinoxate or avobenzone, especially in Hawaii, it became essential to offer new alternatives that are both renewable and safe for humans and the environment. In this context, a class
Xinyi Zhang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(12), 3502-3510 (2019-02-28)
This work outlines a rapid novel methodology for the direct quantitation of 12 volatile aldehyde compounds related to oxidative off-flavors in wine, by measuring the combined free and hydrogen-sulfite-bound forms of each aldehyde compound, consisting of four general aldehydes, four