Przejdź do
526673
5-Phenyl-2-furaldehyde
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
268,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
268,50 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
mp
29-33 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
O=Cc1ccc(o1)-c2ccccc2
InChI
1S/C11H8O2/c12-8-10-6-7-11(13-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI key
BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
General description
5-Phenyl-2-furaldehyde can be prepared from phenylfuran, via formylation. It undergoes electrochemical reduction on a dropping Hg electrode to afford anion radicals in DMF.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
440639428558544221
description
96%
description
97%
description
96%
description
97%
assay
96%
assay
97%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
29-33 °C (lit.)
mp
-
mp
255-257 °C (dec.) (lit.)
mp
76-80 °C (lit.)
functional group
phenyl, aldehyde
functional group
aldehyde
functional group
carboxylic acid, nitro
functional group
nitrile, nitro, fluoro
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)