Kluczowe dokumenty
488909
DL-Tyrosine-3-13C
98 atom % 13C
Synonim(y):
DL-4-Hydroxyphenyl(alanine-3-13C)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
Poziom jakości
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NC([13CH2]c1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/i5+1
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)