Merck
146862
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
98%
Synonim(y):
5-Methoxysalicylaldehyde
Wybierz wielkość
1 G
80,50 zł
5 G
439,60 zł
10 G
1150,00 zł
80,50 zł
Cena katalogowa161,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
80,50 zł
5 G
439,60 zł
10 G
1150,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HOC6H3(OCH3)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
1100532
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
80,50 zł
Cena katalogowa161,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.578 (lit.)
bp
103 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
4 °C (lit.)
gęstość
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-2-3-8(10)6(4-7)5-9/h2-5,10H,1H3
Klucz InChI
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde has acaricidal activity against Tyrophagus putrescentiae[1].
Zastosowanie
2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde was used to synthesize radiolabeling precursor desmethyl-PBR06[2]. It was used to study electroantennogram response of the vine weevil (Otiorhynchus sulcatus F.) to a broad range of volatile plant compounds[3]. It was used in the synthesis of tetradentate Schiff base compounds[4].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Wang et al.
Steroids, 76(12), 1331-1340 (2011-07-16)
The translocator protein 18 kDa (TSPO) is an attractive target for molecular imaging of neuroinflammation and tumor progression. [(18)F]PBR06, a fluorine-18 labeled form of PBR06, is a promising PET TSPO radioligand originally developed at NIMH. [(11)C]PBR06, a carbon-11 labeled form
Syntheses, Characterization and Biodistribution of Technetium-99m-Labeled Tetradentate Schiff Base Complexes.
Huang W-T, et al.
Annals of Nuclear Medicine and Sciences, 16(1), 31-39 (2003)
Shi-Ting Zhang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 201, 161-169 (2018-05-12)
A ruthenium(II) bipyridyl complex conjugated with functionalized Schiff base (RuA) has been synthesized and functioned as a luminescent probe. The luminescence of RuA was greatly quenched by Cu2+ due to its molecular coordination with paramagnetic Cu2+. Subsequently, the addition of
Eliene Leandro de Araújo et al.
International journal of biological macromolecules, 95, 168-176 (2016-11-17)
Schiff bases have been prepared from biopolymer chitosan and salicylaldehyde, 5-methoxysalicylaldehyde, and 5-nitrosalicylaldehyde. Ligands were synthesized in a 1:1.5mol ratio, and their Cu(II), Ni(II) and Zn(II) complexes in a 1:1mol ratio (ligand:metal). Ligands were characterized by
Olfactory antennal responses of the vine weevil Otiorhynchus sulcatus to plant volatiles.
Tol RWHM and Visser JH.
Entomologia Experimentalis et Applicata, 102(1), 49-64 (2002)