Merck
593400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-5-fluorosalicylaldehyde
97%
Wybierz wielkość
1 G
170,00 zł
170,00 zł
Cena katalogowa340,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
170,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H2(F)(OH)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
170,00 zł
Cena katalogowa340,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
95-99 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Oc1c(Cl)cc(F)cc1C=O
InChI
1S/C7H4ClFO2/c8-6-2-5(9)1-4(3-10)7(6)11/h1-3,11H
Klucz InChI
VHXIEGGPMOEWNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)