524492
4,4′-Oxydiphthalic anhydride
97%
Synonim(y):
3,3′,4,4′-Diphenyl ether tetracarboxylic acid dianhydride, 3,3′,4,4′-Diphenyl ether tetracarboxylic dianhydride, 3,3′,4,4′-Diphenyl oxide tetracarboxylic dianhydride, 5,5′-Oxybis[1,3-isobenzofurandione]
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
225-229 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C1OC(=O)c2cc(Oc3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3)ccc12
InChI
1S/C16H6O7/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)22-13)21-8-2-4-10-12(6-8)16(20)23-14(10)18/h1-6H
Klucz InChI
QQGYZOYWNCKGEK-UHFFFAOYSA-N
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves