Przejdź do
516805
4,4′-Oxydianiline
97%
Synonim(y):
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
335,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O(C6H4NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-977-0
Beilstein/REAXYS Number:
475735
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
335,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
10 mmHg ( 240 °C)
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Application
4,4′-Oxydianiline can be used as a reactant to synthesize:
  • Aramides via polycondensation with aromatic dicarboxylic acids.
  • Azomethine bisphenols by reacting with aromatic aldehydes, which can be used to synthesize polyazomethines by the oxidative polycondensation in the presence of NaOCl as an oxidant.
  • Polyguanamines by the chemoselective polycondensation with 2-amino-4,6-dichloro-1,3,5-triazine in the presence of potassium carbonate as a base.
It can also be used for the functionalization of carbon nanotubes, which can react with terminal dianhydrides to synthesize polyimide aerogels.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
426.2 °F - closed cup
flash_point_c
219 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
101-80-4
CAS No.
101-80-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas permeability and permselectivity in polyimides based on 3, 3', 4, 4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride.
Tanaka K, et al.
Journal of Membrane Science, 47(1), 203-215 (1989)
Synthesis, characterization, optical and electrical properties of thermally stable polyazomethines derived from 4, 4'-oxydianiline.
Dineshkumar S, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 29(23), 2605-2621 (2015)
Pervaporation of water/acetic acid through polyimide membranes from 3, 3', 4, 4'-benzophenone tetracarboxylic dianhydride and 4, 4'-oxydianiline.
Moon YD, et al.
Polym. Bull., 29(3-4), 431-438 (1992)
Copolyimides from 2, 3, 3', 4'-biphenyltetracarboxylic dianhydride and pyromellitic dianhydride with 4, 4'-oxydianiline.
Hergenrother PM, et al.
Polymer, 45(16), 5441-5449 (2004)
4,4'-Oxydianiline.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 190-191 (2004-08-27)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
516805-500G04061832534589
516805-100G04061832534572
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?