Przejdź do
476307
3,4′-Oxydianiline
97%
Synonim(y):
3,4′-DAPE, 3,4′-Diaminodiphenyl ether, 3,4′-Oxydiphenylamine, 3-(4-Aminophenoxy)aniline, 3-(4-Aminophenoxy)benzenamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
556,00 zł
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O(C6H4NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
220-190-0
MDL number:
417,00 zł
Cena katalogowa556,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
bp
207 °C/1 mmHg (lit.)
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
ZBMISJGHVWNWTE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
693014SML3593PHL89166
description
97%
description
technical grade
description
≥95% (HPLC)
description
phyproof® Reference Substance
assay
97%
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
bp
207 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
bp
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
67-71 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)