Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
Informacje o tej pozycji
298,00 zł
Quality Segment
assay
97%
mp
299-305 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)-c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C16H6O6/c17-13-9-3-1-7(5-11(9)15(19)21-13)8-2-4-10-12(6-8)16(20)22-14(10)18/h1-6H
InChI key
WKDNYTOXBCRNPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 98% | description 99 atom % 13C |
| assay 97% | assay 98% | assay - |
| mp 299-305 °C (lit.) | mp 218-222 °C (lit.) | mp 224-226 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?