Merck
386669
Sigma-Aldrich
4,4′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(p-phenyleneoxy)dianiline
97%
Synonim(y):
2,2-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]hexafluoropropane, 4′,4′′′-(Hexafluoroisopropylidene)bis(4-phenoxyaniline)
Wybierz wielkość
5 G
169,00 zł
169,00 zł
Cena katalogowa338,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
169,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
169,00 zł
Cena katalogowa338,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
mp
159-163 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(C=C1)=CC=C1OC(C=C2)=CC=C2C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C3=CC=C(OC4=CC=C(N)C=C4)C=C3
InChI
1S/C27H20F6N2O2/c28-26(29,30)25(27(31,32)33,17-1-9-21(10-2-17)36-23-13-5-19(34)6-14-23)18-3-11-22(12-4-18)37-24-15-7-20(35)8-16-24/h1-16H,34-35H2
Klucz InChI
HHLMWQDRYZAENA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)