Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 562,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
253-781-7
MDL number:
562,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
mp
184-187 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc3C(=O)OC(=O)c3c2)cc1)c4ccc(Oc5ccc6C(=O)OC(=O)c6c5)cc4
InChI
1S/C31H20O8/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)36-21-11-13-23-25(15-21)29(34)38-27(23)32)18-5-9-20(10-6-18)37-22-12-14-24-26(16-22)30(35)39-28(24)33/h3-16H,1-2H3
InChI key
MQAHXEQUBNDFGI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Phosphorus-containing polyimide fibers and their thermal properties: The study presents the synthesis of phosphorus-containing polyimides using 4,4′-(4,4′-Isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride) for enhanced thermal properties. This research could be relevant for materials science in high-temperature applications (Serbezeanu et al., 2016).
- Thermal and chemical stability properties: The research discusses the synthesis of high-performance polyimides using 4,4′-(4,4′-Isopropylidene-diphenoxy)bis(phthalic anhydride), highlighting their excellent thermal and chemical resistance, pertinent to materials used in harsh environments (Othman et al., 2018).
- Synthesis and comparative study on polyetherimides: This study examines different isomers of 4,4′-Isopropylidenediphenoxy bis(phthalic anhydride) to develop polyetherimides with varied properties, useful in customizing materials for specific industrial applications (Jiang et al., 2021).
- Highly soluble and thermally stable copolyimides: The paper reports on the modification of copolyimides with 4,4′-(4,4′-isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride), aiming at enhancing solubility and thermal stability, critical for electronic and aerospace applications (Yao et al., 2015).
- Structure–promoted high performance properties: Discusses the synthesis of polyimides and copolyimides from 4,4′-(4,4′-isopropylidenediphenoxy)bis(phthalic anhydride) with enhanced structural properties for high-performance polymers used in advanced technological applications (Sava et al., 2018).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 99% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 99% | assay 98% |
| mp 184-187 °C (lit.) | mp 225-229 °C (lit.) | mp 244-247 °C (lit.) | mp 127-130 °C (lit.) |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?