Merck
256439
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate)
98%
Synonim(y):
4,4′-MDI, Bis(4-isocyanatophenyl)methane
Wybierz wielkość
50 G
191,00 zł
500 G
393,00 zł
5 KG
2860,00 zł
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
191,00 zł
500 G
393,00 zł
5 KG
2860,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(C6H4NCO)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.25
Beilstein:
797662
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
191,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
bp
200 °C/5 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
gęstość
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C=Nc1ccc(Cc2ccc(cc2)N=C=O)cc1
InChI
1S/C15H10N2O2/c18-10-16-14-5-1-12(2-6-14)9-13-3-7-15(8-4-13)17-11-19/h1-8H,9H2
Klucz InChI
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate) (MDI) is an aromatic diisocyanates class of monomer that is widely used in the production of polyurethane plastics, foam insulation, coatings, adhesives, and sealants. It is highly reactive due to the presence of two isocyanate functional groups. MDI is known for its excellent strength, durability, and resistance to chemical and environmental damage, which makes it useful in resin composition, lithographic printing plates, coating films, optical films, image display devices, semiconductor devices, and polyurethane foam production.
Zastosowanie
4,4′-Methylenebis(phenyl isocyanate) can be used as a starting material to synthesize:
  • Polyurethane cationomers, that are applicable in medical implants.[1]
  • A prepolymer for preparing self-healable polyurethane elastomers.[2]
It can also be used as a cross-linking agent to synthesize PEBA (polyether-block-amide) copolymer with improved mechanical properties, which are mainly used in soles, medical tubes, aerospace parts, and chemical separation. Additionally, MDI is also used as a crosslinker to covalently modify graphene oxide (GO) and enhance the corrosion resistance of polystyrene coatings. The resultant polystyrene/GO-MDI composite coatings showed superior corrosion resistance to unmodified polystyrene coatings. This approach can potentially be used to improve the durability of materials in various industrial and biomedical applications.[3][4]
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
411.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
211 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jyun-Yan Ye et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-02-11)
A series of N-substituted polyether-block-amide (PEBA-X%) copolymers were prepared by melt polycondensation of nylon-6 prepolymer and polytetramethylene ether glycol at an elevated temperature using titanium isopropoxide as a catalyst. The structure, thermal properties, and crystallinity of PEBA-X% were investigated using
Journal of Applied Physiology, 70, 6983-6983 (1991)
Polyurethane cationomers synthesised with 4, 4?-methylenebis (phenyl isocyanate), polyoxyethylene glycol and N-methyl diethanolamine
Piotr Krol, et al.
Colloid and Polymer Science, 286, 1111-1122 (2008)
Preparation and Characterization of Isosorbide-Based Self-Healable Polyurethane Elastomers with Thermally Reversible Bonds
Han-Na Kim, et al.
Molecules (Basel), 24 (2019)
Dominika Swierczyńska-Machura et al.
Medycyna pracy, 62(6), 567-577 (2012-02-09)
The aim of the study was to analyze the data obtained during the diagnostic process and their real values in the final diagnosis of patients exposed to diisocyanates amd suspected of occupational allergic disease of the respiratory system The patients
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?