Przejdź do
B9750
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
98%
Synonim(y):
4,4′-Carbonyldiphthalic anhydride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
608,00 zł
456,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H6O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.23
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-348-1
Beilstein/REAXYS Number:
761777
MDL number:
218,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 0 °C)
assay
98%
form
powder
autoignition temp.
975 °F
expl. lim.
16 %
mp
218-222 °C (lit.)
SMILES string
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
InChI key
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic acid is formed by hydrolysis, it can be converted to the dianhydride by treating with Ac2O (molar ratio 4 to 1 of acid).The dianhydride is used to synthesize polyimides, which are highly flexible in nature due to the presence of keto and carbonyl groups in the dianhydride molecule. The keto and carbonyl groups subsequently increase the spacing between the imide rings enhancing the solubility and processibility.
Application
Used in the synthesis of polyimides.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
674605586919382426
description
98%
description
95%
description
99 atom % 13C
description
99%
assay
98%
assay
95%
assay
-
assay
99%
mp
218-222 °C (lit.)
mp
162-175 °C
mp
224-226 °C (lit.)
mp
242-244 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
vapor density
1.4 (vs air)
vapor density
-
vapor density
-
vapor density
-
vapor pressure
<0.1 mmHg ( 0 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
expl. lim.
16 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
2421-28-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?