Merck
516147
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2,2′-dipyridyl
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.607 (lit.)
tw
117-119 °C/0.1 mmHg (lit.)
gęstość
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(n1)-c2ccccn2
InChI
1S/C11H10N2/c1-9-5-4-7-11(13-9)10-6-2-3-8-12-10/h2-8H,1H3
Klucz InChI
LLCYXFYLGPOKQO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Efficient synthesis of 4-, 5-, and 6-methyl-2, 2'-bipyridine by a Negishi cross-coupling strategy followed by high-yield conversion to bromo-and chloromethyl-2, 2'-bipyridines.
Savage SA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 63(26), 10048-10051 (1998)
Bobo Skillinghaug et al.
The Journal of organic chemistry, 79(24), 12018-12032 (2014-10-09)
A fast and efficient protocol for the palladium(II)-catalyzed production of aryl ketones from sodium arylsulfinates and various organic nitriles under controlled microwave irradiation has been developed. The wide scope of the reaction has been demonstrated by combining 14 sodium arylsulfinates
Chemical Constitution and Activity of Bipyridylium Herbicides. XII. Diquaternary Salts of 6-Methyl-2, 2'-bipyridyl and 2-Methyl-4, 4'-bipyridyl.
Schmalzl K and Summers L.
Australian Journal of Chemistry, 30(3), 657-662 (1977)
Synthesis, spectroscopy, and electrochemistry of ruthenium (II) complexes of 6-(N-pyrazolyl)-and 6-(N-pyrazolylmethyl)-2, 2'-bipyridines: new tridentate ligands.
Downard AJ, et al.
Inorganic Chemistry, 30(91), 3733-3737 (1991)