Przejdź do
96631
Bis(2,2′-bipyridine)-4′-methyl-4-carboxybipyridine-ruthenium N-succinimidyl ester-bis(hexafluorophosphate)
BioReagent, suitable for fluorescence
Synonim(y):
Ru(bpy)2(mcbpy-O-Su-ester)(PF6)2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
641,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H29F12N7O4P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1014.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
641,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
fluorescence
λex 458 nm; λem 628 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ru++].F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(nc1)-c2ccccn2.c3ccc(nc3)-c4ccccn4.Cc5ccnc(c5)-c6cc(ccn6)C(=O)ON7C(=O)CCC7=O
InChI
1S/C16H13N3O4.2C10H8N2.2F6P.Ru/c1-10-4-6-17-12(8-10)13-9-11(5-7-18-13)16(22)23-19-14(20)2-3-15(19)21;2*1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10;2*1-7(2,3,4,5)6;/h4-9H,2-3H2,1H3;2*1-8H;;;/q;;;2*-1;+2
InChI key
UQJZJWDQEYXDCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Activated ester of ruthenium complex for acylation of amino acid side chain amines.
Bis(2,2′-bipyridine)-4′-methyl-4-carboxybipyridine-ruthenium N-succinimidyl ester-bis(hexafluorophosphate) has been used:
  • as a component in the preparation of ruthenium labelling agent solution (RuC) as an extrinsic fluorophore
  • to stain protein in mass cytometry
  • in the synthesis of ruthenium (Ru) gelatin
  • in the preparation of streptavidin-Ru(bpy)32+ mixture involved in aptamer-magnetic bead electrochemiluminescence (ECL) sandwich assays
Features and Benefits
This dye has a long fluorescence lifetime (near 500 nanoseconds) with high photostability, good water solubility, a lack of dye-dye interactions and large Stokes′ shifts.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9081973320247989
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
description
97%
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 458 nm; λem 628 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 458 nm; λem 612 nm in 0.1 M Tris pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 355 nm; λem 495 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, esterase; 10 mM Ca2+
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the solubility of item 71603?
    1 answer
    1. item 71603 is soluble in acetone and acetonitrile.
      Helpful?
  2. What is the solubility of item 96631?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO and acetone.