Kluczowe dokumenty
270016
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
99%
Synonim(y):
(±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
79-81 °C/15 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
gęstość
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/t5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
SSJXIUAHEKJCMH-PHDIDXHHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?