Merck
50705
Sigma-Aldrich
Ethyl glyoxalate solution
technical, ~50% in toluene
Synonim(y):
Ethyl oxoacetate
About This Item
Wzór liniowy:
HCOCOOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.09
Beilstein:
1209486
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
stężenie
~50% in toluene
gęstość
1.03 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)C=O
Przestroga
exists partly in the polymerized form; depolymerizes on heating
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
44.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
7 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)