Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł 311,10 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5O)2CHCOOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
227-999-8
Beilstein/REAXYS Number:
878579
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
311,10 zł
Cena katalogowa366,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.410 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
density
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
SMILES string
CCOC(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3
InChI key
XCLBIKIQSCTANZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
163.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
73 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?