Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 191,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 498,00 zł 373,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 603,00 zł |
Informacje o tej pozycji
191,00 zł
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
OB(O)c1ccncc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
InChI key
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 90% | description ≥95.0% | description ≥95.0% | description 97% |
| assay 90% | assay ≥95.0% | assay ≥95.0% | assay 97% |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp 327-330 °C (lit.) | mp 112-116 °C |
| form solid | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?