Merck
512168
Sigma-Aldrich
3-Furanylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
3-Furanboronic acid
Wybierz wielkość
1 G
393,00 zł
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
393,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5BO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
111.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
Klucz InChI
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.