514055
5-Formyl-2-thienylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0%
mp
132-135 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H5BO3S/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3,8-9H
Klucz InChI
DEQOVKFWRPOPQP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.