Merck
639370
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
2-Methyl-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-methoxyphenylboronic acid, 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid
Wybierz wielkość
1 G
57,50 zł
57,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
57,50 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H3(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
57,50 zł
Cena katalogowa115,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
169-174 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(B(O)O)c(C)c1
InChI
1S/C8H11BO3/c1-6-5-7(12-2)3-4-8(6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
Klucz InChI
AMSQNQJCBXQYEX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Preparation of hydroxyphenylnaphthols as 17ß-hydroxysteroid dehydrogenase Type 2 inhibitors
Reactant for:
  • Preparation of axially-chiral biarylphosphonates by asymmetric Suzuki coupling catalyzed by palladium complexes with helically-chiral polyquinoxaline phosphine and polyphosphine copolymers
  • Preparation of arylpyrimidines and their use in regioselective acetoxylation
  • Preparation of N-arylated azoles via copper fluorapatite-catalyzed arylation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)