Przejdź do
480134
2-Naphthylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-Naphthaleneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
349,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.99
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2936449
349,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0%
mp
269-275 °C (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9BO2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,12-13H
InChI key
KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Application
Used in a study of an enantioselective rhodium-catalyzed addition of aryl boronic acids to 2,2,2-trifluoroacetophenones leading to chiral, tertiary trifluoromethyl alcohols. Also employed in a study of a palladium-catalyzed addition of aryl boronic acids to nitriles providing aryl ketones and to aryloxy nitriles providing benzofurans.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N257
description
≥95.0%
description
≥95.0%
assay
≥95.0%
assay
≥95.0%
mp
269-275 °C (lit.)
mp
208-214 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)