Merck
499579
Sigma-Aldrich
Magnesium preparation
Highly Reactive Rieke® Metal, suspension, 2.5 g in THF
Synonim(y):
Magnez
Wybierz wielkość
100 ML
3170,00 zł
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
3170,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
suspension
przydatność reakcji
reagent type: reductant
producent / nazwa handlowa
Rieke® Metals (Highly Reactive)
stężenie
2.5 g in THF
gęstość
0.889 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-25.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-32 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free
Carlos Zarate et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 1292, 21-31 (2013-07-24)
Clinical depression is a serious mental disorder characterized by low mood, anhedonia, loss of interest in daily activities, and other symptoms, and is associated with severe consequences including suicide and increased risk of cardiovascular events. Depression affects nearly 15% of
Jochen Halfar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(49), 19737-19741 (2013-11-20)
Northern Hemisphere sea ice has been declining sharply over the past decades and 2012 exhibited the lowest Arctic summer sea-ice cover in historic times. Whereas ongoing changes are closely monitored through satellite observations, we have only limited data of past
Pallavi K Choudhary et al.
RNA (New York, N.Y.), 20(1), 36-45 (2013-11-19)
Mg(2+) has been shown to modulate the function of riboswitches by facilitating the ligand-riboswitch interactions. The btuB riboswitch from Escherichia coli undergoes a conformational change upon binding to its ligand, coenzyme B12 (adenosyl-cobalamine, AdoCbl), and down-regulates the expression of the
Produkty
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.