Przejdź do
13103
Magnesium
ribbon, ≥99.0% Mg basis
Synonim(y):
Magnesium element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
373,00 zł
6 x 25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
Assay:
≥99.0% Mg basis
Form:
ribbon
373,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% Mg basis
form
ribbon
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
size
~3 mm × 0.2 mm
impurities
≤0.05% insoluble in HCl
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤200 mg/kg, Pb: ≤100 mg/kg
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium ribbons can be used to prepare Grignard reagent to synthesize a wide range of reaction intermediates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GF45226504GF3091177863035
Magnesium foil, thickness 0.02 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
GF45226504
Magnesium
Magnesium wire reel, 2m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.9+%
GF30911778
Magnesium
description
ribbon, ≥99.0% Mg basis
description
foil, thickness 0.02 mm, 6 mm diameter, purity 99.9%
description
wire reel, 2m, diameter 0.125mm, as drawn, 99.9+%
description
purum, for Grignard reactions, ≥99.5%, turnings
assay
≥99.0% Mg basis
assay
99.9%
assay
99.9%
assay
≥99.5%
reaction suitability
reagent type: reductant
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction, reagent type: reductant
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
form
ribbon
form
foil
form
wire
form
turnings
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?