Przejdź do
403148
Magnesium
turnings, 5-25 mm, 99.95% trace metals basis
Synonim(y):
Magnesium Shot, Magnesium element
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
UNSPSC Code:
12141502
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-104-6
Beilstein/REAXYS Number:
4948473
MDL number:
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 621 °C)
Quality Segment
assay
99.95% trace metals basis
form
turnings
autoignition temp.
950 °F
reaction suitability
core: magnesium, reagent type: reductant
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
particle size
5-25 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200905299405266302
description
turnings, 5-25 mm, 99.95% trace metals basis
description
turnings, reagent grade, 98%
description
rod, diam. 6 mm, ≥99.9% trace metals basis
description
ReagentPlus®, ribbon, ≥99% trace metals basis
form
turnings
form
turnings
form
rod
form
ribbon
assay
99.95% trace metals basis
assay
98%
assay
≥99.9% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
bp
1090 °C (lit.)
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
resistivity
4.46 μΩ-cm, 20°C
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesium
pictograms
Flame
signalword
Danger
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)