Przejdź do
345113
Di-n-butylmagnesium solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
Bis-n-butylmagnesium, Dibutylmagnesium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
616,00 zł
800 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)3]2Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3535184
UNSPSC Code:
12352103
616,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
packaging
Sure/Seal™ of
concentration
1.0 M in heptane
density
0.713 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]CCCC
InChI
1S/2C4H9.Mg/c2*1-3-4-2;/h2*1,3-4H2,2H3;
InChI key
ODHFJIDDBSDWNU-UHFFFAOYSA-N
General description
Di-n-butylmagnesium solution is a useful reagent for the synthesis of organomagnesium compounds.
Application
Di-n-butylmagnesium solution can be used as a reagent for the deprotection of aromatic and aliphatic benzyl thioethers to synthesize corresponding benzylthiols in the presence of titanocene dichloride. It can also be used as a catalyst to synthesize enantioenriched nitrogen-containing heterocyclic derivatives by the asymmetric ring-opening reaction of aziridines with substituted tetrazoles in the presence of chiral ligand.
Other Notes
  • Contains up to 1 Wt% Triethylaluminum as a Viscosity Reducer
  • This material can vary from light to very dark in appearance. These differences in color will have no effect on use.
  • May contain up to 3% THF
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
224375364649224421
description
1.0 M in heptane
description
2.0 M in diethyl ether
description
1.0 M in THF
description
2.0 M in diethyl ether
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
concentration
1.0 M in heptane
concentration
2.0 M in diethyl ether
concentration
1.0 M in THF
concentration
2.0 M in diethyl ether
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.713 g/mL at 25 °C
density
0.828 g/mL at 25 °C
density
0.931 g/mL at 25 °C
density
0.828 g/mL at 25 °C
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
packaging
Sure/Seal™ of
Słowo ostrzegawcze
Danger
Narządy docelowe
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1–2 of 2 Reviews  
Active Filters
  1. Antarctica
    • Review 1
    • Votes 18
    1 out of 5 stars.
    Terrible product - consistently contaminated with THF
    Contains THF, should be advertised as Mg(nBu)2(THF)2 for clarity.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your review. We are sorry to hear that your experience did not match your product expectations.
      Based on the Certificate of Analysis, this product "may contain up to 3% THF based on information from the vendor/QC". Please refer to the sample COA in the Documentation section: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/345113-BULKSHBQ7951.pdf
      We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.
  2. USA
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Contains THF
    The compound is indeed a THF adduct of dibutyl magnesium. Disappointing. Be careful purchasing this product
    Helpful?