Merck
723320
Sigma-Aldrich
Magnesium
in a Sure/Seal bottle, turnings, anhydrous tetrahydrofuran 37.5 mmol
Wybierz wielkość
75 ML
118,00 zł
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
75 ML
118,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Poziom jakości
Formularz
turnings
temp. samozapłonu
950 °F
skład
anhydrous tetrahydrofuran, 37.5 mmol
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Obroty magnezu (Mg) można wykorzystać do przygotowania reaktywnych związków organomagnezowych (odczynników Grignarda, GR) w reakcji z halogenkami alkilowymi, allilowymi, winylowymi lub arylowymi. Te odczynniki GR są szeroko stosowane w syntezie organicznej do produkcji użytecznych półproduktów chemicznych.[1][2] Mg może być również stosowany do przygotowania tetraizopropylo- i tetrabutylo-distibanu poprzez dehalogenację odpowiednio bromku diizopropylo- i dibutylo-antynomowego.[3]
Inne uwagi
Based on preparing 0.5 M solution of organomagnesium reagent and 40% headspace.
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Titanium-magnesium-assisted scission of 1, 4-bis (trimethylsilyl)-1, 3-butadiyne: synthesis and structure of a titanium (III) tweezer complex,[(. eta. 5-C5HMe4) 2Ti (. eta. 1-C. tplbond. CSiMe3) 2][Mg (THF) Cl]
Troyanov SI, et al.
Organometallics, 12(7), 2820-2824 (1993)
Mechanical activation of magnesium turnings for the preparation of reactive Grignard reagents
Baker KV, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56(2), 698-703 (1991)
Reduktion von isopropyl-und butylantimonbromiden mit magnesium
Breunig HJ and KW
Journal of Organometallic Chemistry, 186(1), C5-C8 (1980)
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Benjamin Chaigne-Delalande et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6142), 186-191 (2013-07-13)
The magnesium transporter 1 (MAGT1) is a critical regulator of basal intracellular free magnesium (Mg(2+)) concentrations. Individuals with genetic deficiencies in MAGT1 have high levels of Epstein-Barr virus (EBV) and a predisposition to lymphoma. We show that decreased intracellular free