Kluczowe dokumenty
497274
Cobalt(II) thiocyanate
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Bis(thiocyanic acid)cobalt(II) salt, Cobaltous thiocyanate, Isothiocyanic acid cobalt(II) salt
Wybierz wielkość
438,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
438,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
N#CS[Co]SC#N
InChI
1S/2CHNS.Co/c2*2-1-3;/h2*3H;/q;;+2/p-2
Klucz InChI
INDBQWVYFLTCFF-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.